Learn More
N-Carbobenzyloxycin, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1138-80-3 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 108351000
98.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 100 g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1138-80-3 | |
CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N | |
14349 | |
2-(Phenylmethoxycarbonylamino)essigsäure |
MFCD00002691 | |
n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine | |
CHEBI:16532 | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O |
Spezifikation
N-Carbobenzyloxyglycine | |
98.5% | |
98.0 | |
Weiß | |
98% min. (HPLC) | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00002691 | |
CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Phenylmethoxycarbonylamino)essigsäure | |
100 g | |
CHEBI:16532 | |
98.5% |
117.0°C to 121.0°C | |
1138-80-3 | |
100.0 | |
Echt | |
C10H11NO4 | |
C6H5CH2O2CNHCH2CO2H | |
n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine | |
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O | |
209.2 | |
14349 | |
209.2 | |
Feines Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- N-Carbobenzyloxyglycine