Learn More
N-Ethylethylenediamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7027093
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
CAS: 110-72-5 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
N-Ethylethylenediamine is a chelating agent used in mutagenesis research studies. It undergoes condensation with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde. It also forms organometallic ruthenium(II) complexes that inhibit the growth in human ovarian cancer cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Ethylethylendiamin ist ein Chelatbildner, der in Studien zur Mutageneseforschung eingesetzt wird. Es wird mit 2-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyd kondensiert. Es bildet außerdem metallorganische Ruthenium(II)-Komplexe, die das Wachstum in menschlichen Eierstockkrebs-Zelllinien hemmen.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-72-5
Summenformel C4H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 88.154
MDL-Nummer MFCD00008166
InChI-Schlüssel SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-ethyl, 2-aminoethyl ethyl amine, 2-ethylaminoethylamine, ethylenediamine, n-ethyl, ethylaminoethylamine, unii-941mvd708n, 1,2-ethanediamine, n1-ethyl, n-ethyl ethylenediamine
PubChem CID 66071
IUPAC-Name N'-Ethylethan-1,2-diamin
SMILES CCNCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylethylenediamine
Dichte 0.837
Siedepunkt 128°C to 130°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1098272
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 98%