Learn More
N'-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N'-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 204.15 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Technisch |