Learn More
N-methyl-N-(2-phenoxybenzyl)amin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methyl-N-(2-phenoxybenzyl)amine |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 213.28 |
Reinheit (%) | 95% |