Learn More
N-Methyl-N-{[5-(pyridin-3-yloxy)-2-furyl] Methyl}amin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10610335
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-N-{[5-(pyridin-3-yloxy)-2-furyl]methyl}amine
CAS 859850-77-4
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H12N2O2
MDL-Nummer MFCD07772853
Menge 250 mg
Synonym n-methyl-n-5-pyridin-3-yloxy-2-furyl methyl amine, methyl 5-pyridin-3-yloxy furan-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-pyridin-3-yloxy furan-2-yl methanamine, methyl 5-3-pyridyloxy 2-furyl methyl amine, 2-furanmethanamine,n-methyl-5-3-pyridinyloxy, n-methyl-1-5-pyridin-3-yloxyfuran-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-pyridin-3-yl oxy furan-2-yl methanamine
InChI-Schlüssel MUKCVLFJCGZPKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(O1)OC2=CN=CC=C2
IUPAC-Name N-Methyl-1-(5-pyridin-3-yloxyfuran-2-yl)methanamin
Molekulargewicht (g/mol) 204.229
PubChem CID 7164635
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 97%