Learn More
N-Methyl-tert-Butylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-2691951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
CAS: 14610-37-8 | C5H13N | 87.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14610-37-8
Summenformel C5H13N
Molekulargewicht (g/mol) 87.16
MDL-Nummer MFCD00042853
InChI-Schlüssel ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine
PubChem CID 84552
IUPAC-Name N,2-Dimethylpropan-2-amin
SMILES CC(C)(C)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-tert-butylamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.7270g/mL
Siedepunkt 67.0°C to 69.0°C
Flammpunkt −26°C
Prozentgehaltsbereich 96% (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CNHCH3
Brechungsindex 1.3950 to 1.3970
Menge 5 mL
Beilstein 04,IV,659
Relative Dichte 0.727
Formelmasse 87.16
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-tert-butylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.