Learn More
N-Methylsulfanilsäure, 98+ %
Catalog No. 11394414
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24447-99-2
Summenformel C7H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 187.213
MDL-Nummer MFCD00014732
InChI-Schlüssel QRAXZXPSAGQUNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylamino benzenesulfonic acid, 4-methylamino benzenesulphonic acid, n-methylsulphanilic acid, n-methylsulfanilic acid, benzenesulfonic acid,4-methylamino, n-methylaniline-p-sulfonic acid, maybridge1_004198, n-methylsulfanilic acid, 98+%
PubChem CID 90505
IUPAC-Name 4-(Methylamino)benzolsulfonsäure
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylsulfanilic acid
Schmelzpunkt ∽260°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2094129
Formelmasse 187.21
Reinheit (%) ≥98%