Learn More
N-(n-Butyl)ethylenediamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7046202
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 19522-69-1 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19522-69-1
Summenformel C6H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.208
MDL-Nummer MFCD00025602
InChI-Schlüssel DFPGBRPWDZFIPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylethylenediamine, 2-butylamino ethylamine, n1-butylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl butyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-butyl, 2-butylamino-ethylamine, 2-n-butylaminoethylamine, acmc-1bs5m, n-butyl-1,2-ethanediamine, n-butylethane-1,2-diamine
PubChem CID 519668
IUPAC-Name N'-Butylethan-1,2-diamin
SMILES CCCCNCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(n-Butyl)ethylenediamine
Dichte 0.836
Siedepunkt 170°C to 171°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Brechungsindex 1.443
Menge 5 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 1732700
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) 97%