Learn More
N,N-Diethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10154390
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-66-7
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.24
MDL-Nummer MFCD00009042,MFCD31699978
InChI-Schlüssel GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine
PubChem CID 7061
IUPAC-Name N,N-diethylaniline
SMILES CCN(CC)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Diethylaniline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -38.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9330g/mL
Siedepunkt 215.0°C to 217.0°C
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5N(C2H5)2
Brechungsindex 1.5410 to 1.5430
Menge 2.5 L
Beilstein 12, 164
Fieser 05,212; 16,182
Merck Index 15, 3125
Relative Dichte 0.933
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10-27g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,chloroform and ether
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit