Learn More
N,N-Diethylpropargylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15841012
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 4079-68-9 | C7H13N | 111.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4079-68-9
Summenformel C7H13N
Molekulargewicht (g/mol) 111.18
InChI-Schlüssel JZJXKEWVUBVOEH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20010
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethylpropargylamine
Dichte 0.8110g/mL
Siedepunkt 118°C to 120°C
Flammpunkt 20°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 25 g
Relative Dichte 0.811
Formelmasse 111.18
Reinheit (%) 97%