Learn More
N,N'-Diisopropylethylenediamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7023505
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
N,N'-Diethylethylenediamine is used in the preparation of 2-imidazolidinecarboxaldehydes and 1,4,6,9-tetraalkyl-1,4,6,9-tetraaza-5,10-dioxaperhydroanthracenes by reacting with glyoxal. It acts as a ligand and form coordination complexes with copper(II), which shows thermochromic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Diethylethylendiamin wird zur Herstellung von2-Imidazolidincarboxaldehyden und1,4,6,9-Tetraalkyl-1,4,6,9-Tetraaza-5,10-Dioxaperhydroanthrazinen durch Reaktion mit Glyoxal verwendet. Es dient als Ligand und bildet Koordinationskomplexe mit Kupfer(II), das thermochromatische Eigenschaften aufweist.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4013-94-9
Summenformel C8H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.26
MDL-Nummer MFCD00008864
InChI-Schlüssel MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diisopropylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1-methylethyl, 1,2-ethanediamine, n1,n2-bis 1-methylethyl, n,n'-diisopropylethylene diamine, n,n'-di propan-2-yl ethane-1,2-diamine, 1,2-bis isopropylamino ethane, n,n'-disopropylethylene diamine, 1,2-ethanediamine,n1,n2-dipropyl, diped, n,n'-diisopropyl-ethylenediamine
PubChem CID 77628
IUPAC-Name N,N'-Di(propan-2-yl)ethan-1,2-diamin
SMILES CC(C)NCCNC(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N'-Diisopropylethylenediamine
Dichte 0.798
Siedepunkt 169°C to 171°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Brechungsindex 1.4289
Menge 25 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1735571
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 144.26
Reinheit (%) 97%