Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99.8+%, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
31.15 € - 467.33 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 68-12-2 |
---|---|
Summenformel | C3H7NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 73.10 |
MDL-Nummer | MFCD00003284 |
InChI-Schlüssel | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
PubChem CID | 6228 |
ChEBI | CHEBI:17741 |
IUPAC-Name | N,N-Dimethylformamid |
SMILES | CN(C)C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10157560
|
Thermo Scientific Acros
423640250 |
25 mL | Glasflasche |
31.15 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10567942
|
Thermo Scientific Acros
423645000 |
500 mL | Glasflasche |
56.48 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10249750
|
Thermo Scientific Acros
423640010 |
1 L | EcoSafPak™ Glasflasche |
87.33 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10628313
|
Thermo Scientific Acros
423640025 |
2.5 L | Glasflasche |
166.83 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11905481
|
Thermo Scientific Acros
423640100 |
10 L | Kunststoff-Fass |
467.33 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
68-12-2 | |
73.10 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
6228 | |
N,N-Dimethylformamid |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CHEBI:17741 | |
CN(C)C=O |
Spezifikation
N,N-Dimethylformamide | |
68-12-2 | |
100.0 | |
0.9450g/mL | |
58°C | |
1.4290 to 1.4320 | |
0.005% max. | |
C3H7NO | |
HCON(CH3)2 | |
MFCD00003284 | |
0.8 mPa.s (20°C) | |
0.15% Max. (coulometric) | |
15, 3267 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents | |
CN(C)C=O | |
73.10 | |
CHEBI:17741 | |
≥99.8% |
-61.0°C | |
99.8 | |
>350°C | |
153.0°C | |
Flüssig | |
99.8+% | |
0.945 | |
0.0005 meq/g max. | |
0.003 meq/g max. | |
Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C | |
04, 58 | |
01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-Dimethylformamid | |
6228 | |
73.09 | |
ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
- N,N-Dimethylformamide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylformamide