Learn More
N,N-Dimethylhexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7023618
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 4385-04-0 | C8H19N | 129.247 g/mol
N,N-Dimethylhexylamine is used as an ion-pairing agent to study the poor retention of uridine diphosphate-linked intermediates on reverse phase media. It is also used in the determination of five monophosphate nucleotides in baby foods. It acts as an additive and encapsulated into the nanoparticle with salinomycin (sali), which has selective toxicity to cancer stem cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylhexylamin wird als Ionenpaarmittel verwendet, um die schlechte Retention von uridindiphosphatgebundenen Zwischenprodukten auf Umkehrphasenmedien zu untersuchen. Es wird auch bei der Bestimmung von fünf Monophosphat-Nukleotiden in Babynahrung verwendet. Es wirkt als Additiv und wird in das Nanopartikel mit Salinomycin (sali) eingekapselt, das eine selektive Toxizität für Krebsstammzellen aufweist.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4385-04-0
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.247
MDL-Nummer MFCD00009522
InChI-Schlüssel QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylhexylamine, hexyldimethylamine, 1-hexanamine, n,n-dimethyl, 1-dimethylaminohexane, n,n-dimethyl-n-hexylamine, dimethylhexylamine, hexyl-dimethyl-amine, n-hexyl dimethylamine, hexanamine, n,n-dimethyl, acmc-1ct1t
PubChem CID 78090
IUPAC-Name N,N-Dimethylhexan-1-amin
SMILES CCCCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylhexylamine
Dichte 0.744
Siedepunkt 146°C to 150°C
Flammpunkt 33°C (92°F)
Brechungsindex 1.4136
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol.
Formelmasse 129.25
Reinheit (%) 99%