Learn More
N,N-Dimethyloctylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10105163
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 7378-99-6 | C10H23N | 157.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7378-99-6
Summenformel C10H23N
Molekulargewicht (g/mol) 157.30
MDL-Nummer MFCD00009558
InChI-Schlüssel UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd
PubChem CID 16224
IUPAC-Name N,N-Dimethyloctan-1-amin
SMILES CCCCCCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethyloctylamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -57.0°C
Dichte 0.7650g/mL
Siedepunkt 195.0°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (C8-chains) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7N(CH3)2
Brechungsindex 1.4233 to 1.4253
Menge 2.5 L
Beilstein 04,I,386
Relative Dichte 0.765
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 157.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit