Learn More
N,N,N',N'-Tetraethylethylendiamin 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-4510297 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
500 Milliliter
CAS: 150-77-6 | C10H26N2 | 174.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-77-6
Summenformel C10H26N2
Molekulargewicht (g/mol) 174.33
MDL-Nummer MFCD00009055
InChI-Schlüssel DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-P
Synonym n,n,n',n'-tetraethylethylenediamine, teeda, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, tetraethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, 1,2-ethanediamine,n1,n1,n2,n2-tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2,n2-tetraethyl, 2-diethylamino ethyl diethylamine, acmc-20ak9v
PubChem CID 67423
SMILES CC[NH+](CC)CC[NH+](CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
Farbe Gelb
Dichte 0.8080g/mL
Siedepunkt 189.0°C to 192.0°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2NCH2CH2N(C2H5)2
Brechungsindex 1.4333 to 1.4353
Menge 10 mL
Beilstein 04,251
Relative Dichte 0.808
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
IUPAC-Name [2-(diethylazaniumyl)ethyl]diethylazanium
Formelmasse 172.31
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N,N'',N''-Tetraethylethylenediamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N,N'',N''-Tetraethylethylenediamine