Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidin, 97.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10264900
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 366-29-0 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 366-29-0
Summenformel C16H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 240.35
MDL-Nummer MFCD00008310
InChI-Schlüssel YRNWIFYIFSBPAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethylbenzidine, benzidine, n,n,n',n'-tetramethyl, 4,4'-bis n,n-dimethylamino biphenyl, n,n,n',n'-tetramethyl-p,p'-benzidine, ccris 1000, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4-4-dimethylamino phenyl phenyl dimethylamine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4,n4',n4'-tetramethyl
PubChem CID 9702
IUPAC-Name 4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N,N-dimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine
Namenshinweis 97.5%
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 192°C to 196°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.50%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ((CH3)2NC6H4-)2
Menge 25 g
Beilstein 13, 221
Formelmasse 240.35
Reinheit (%) 97.50%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine