Learn More
N-Octyltrichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11470188
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 5283-66-9 | C8H17Cl3Si | 247.659 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5283-66-9
Summenformel C8H17Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 247.659
MDL-Nummer MFCD00000488
InChI-Schlüssel RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro octyl silane, n-octyltrichlorosilane, octyltrichlorosilane, silane, trichlorooctyl, trichloro-n-octylsilane, unii-jv18i1wcu8, jv18i1wcu8, silane, octyltrichloro, octyltrichlorosilane un1801 corrosive
PubChem CID 21354
IUPAC-Name Trichlor(octyl)silan
SMILES CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 225°C to 227°C
Chemischer Name oder Material n-Octyltrichlorosilane
Menge 100 g
UN-Nummer UN1801
Beilstein 1744230
Flammpunkt 96°C (204°F)
Formelmasse 247.67
Reinheit (%) 97%
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.447
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.073
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octyltrichlorosilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Octyltrichlorosilane