Learn More
N-Octyltrichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11480188
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 5283-66-9 | C8H17Cl3Si | 247.659 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5283-66-9
Summenformel C8H17Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 247.659
MDL-Nummer MFCD00000488
InChI-Schlüssel RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro octyl silane, n-octyltrichlorosilane, octyltrichlorosilane, silane, trichlorooctyl, trichloro-n-octylsilane, unii-jv18i1wcu8, jv18i1wcu8, silane, octyltrichloro, octyltrichlorosilane un1801 corrosive
PubChem CID 21354
IUPAC-Name Trichlor(octyl)silan
SMILES CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 225°C to 227°C
Chemischer Name oder Material n-Octyltrichlorosilane
Menge 500 g
UN-Nummer UN1801
Beilstein 1744230
Flammpunkt 96°C (204°F)
Formelmasse 247.67
Reinheit (%) 97%
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.447
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.073