Learn More
N-Phenyldiethanolamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
N-Phenyldiethanolamine is used as phenylephrine intermediates, used as dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Phenyldiethanolamin wird als Phenylephrin-Zwischenprodukte, als Farbstoffzwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser3 g/l bei20 ˚C.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
N-Phenyldiethanolamin wird als Phenylephrin-Zwischenprodukte, als Farbstoffzwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser3 g/l bei20 ˚C.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Phenyldiethanolamine |
Schmelzpunkt | 55°C to 59°C |
Dichte | 1.1 |
pH | 8.2 |
Siedepunkt | 270°C |
Flammpunkt | 178°C (352°F) |
Geruch | Amine-like |
Strukturformel | C6H5N(CH2CH2OH)2 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 2096832 |