Learn More
N-Phenylethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11399749
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 122-98-5 | C8H11NO | 137.182 g/mol
N-Phenylethanolamine is used as an intermediate for dyes and other organic compounds. Further, it is used as a substrate for human olfactory uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Phenylethanolamin wird als Zwischenprodukt für Farbstoffe und andere organische Verbindungen verwendet. Darüber hinaus wird es als Substrat für die humane olfaktorische Uridin5′-diphospho-Glucuronosyltransferase verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Säureanhydriden, sauren Chloriden und Chlorformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-98-5
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.182
MDL-Nummer MFCD00002832
InChI-Schlüssel MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylamino ethanol, n-phenylethanolamine, n-2-hydroxyethyl aniline, ethanol, 2-phenylamino, 2-phenylamino ethan-1-ol, ethanol, 2-anilino, beta-anilinoethanol, aniline, n-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl phenylamine, emery 5700
PubChem CID 31235
IUPAC-Name 2-Anilinethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylethanolamine
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.087
pH 10.2
Siedepunkt 284°C to 286°C
Flammpunkt 153°C (307°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.579
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 774672
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%