Learn More
N-tert-Butylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7029745
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 14610-37-8 | C5H13N | 87.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14610-37-8
Summenformel C5H13N
Molekulargewicht (g/mol) 87.166
MDL-Nummer MFCD00042853
InChI-Schlüssel ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine
PubChem CID 84552
IUPAC-Name N,2-Dimethylpropan-2-amin
SMILES CC(C)(C)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butylmethylamine
Siedepunkt 67°C to 69°C
Flammpunkt −18°C (0°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel (CH3)3CNHCH3
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Formelmasse 87.16
Reinheit (%) 97%