Learn More
N-Tricosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7022004
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 638-67-5 | C23H48 | 324.637 g/mol
n-Tricosane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Tricosan wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-67-5
Summenformel C23H48
Molekulargewicht (g/mol) 324.637
MDL-Nummer MFCD00009350
InChI-Schlüssel FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
PubChem CID 12534
ChEBI CHEBI:32934
IUPAC-Name Tricosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Tricosane
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Dichte 0.7969
Siedepunkt 199°C to 200°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4468
Menge 5 g
Beilstein 1756000
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 324.64
Reinheit (%) 99%