Learn More
N-(Trimethylsilyl)Diethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11403667
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
CAS: 996-50-9 | C7H19NSi | 145.32 g/mol
It is used to derivative polar organic compounds. N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine is a chemical reagent with wide application in organic chemistry and used in stereo specific addition reactions as well as in SN2 nucleophilic substitutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Ableitung polarer organischer Verbindungen verwendet. N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amin ist ein chemisches Reagenz mit breitem Anwendungsbereich in der organischen Chemie und wird in stereospezifischen Additionsreaktionen sowie in SN2-nukleophilen Substitutionen verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter inertem Gas lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 996-50-9
Summenformel C7H19NSi
Molekulargewicht (g/mol) 145.32
MDL-Nummer MFCD00009040
InChI-Schlüssel JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
PubChem CID 70454
ChEBI CHEBI:85070
IUPAC-Name N-Ethyl-N-Trimethylsilylethanamin
SMILES CCN(CC)[Si](C)(C)C
Specifications
Siedepunkt 125°C to 126°C
Chemischer Name oder Material N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Schmelzpunkt -10°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 635718
Flammpunkt 10°C (50°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 145.32
Reinheit (%) 98%
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.411
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.76