Learn More
n-Undecanoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7037607
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
CAS: 17746-05-3 | C11H21ClO | 204.738 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17746-05-3
Summenformel C11H21ClO
Molekulargewicht (g/mol) 204.738
MDL-Nummer MFCD00000739
InChI-Schlüssel JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-undecanoyl chloride, undecanoic acid chloride, undecanoylchloride, n-undecanoylchloride, undecanoyl chloride, acmc-1c80a, ksc175q6f
PubChem CID 87287
IUPAC-Name Undecanoylchlorid
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Undecanoyl chloride
Siedepunkt 135°C to 136°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Strukturformel CH3(CH2)9COCl
Brechungsindex 1.443
Menge 500 mg
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1759226
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 204.74
Reinheit (%) 98%