Learn More
NADPH Tetranatriumsalz Hydrat, 96 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | NADPH tetrasodium salt hydrate |
Namenshinweis | approx. 98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
Formelmasse | 833.35 |
Reinheit (%) | 96% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NADPH tetrasodium salt hydrate