Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Catalog No. 10309970
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
10 l
20 l
Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Gießen Sie Flüssigkeiten leicht und präzise mit dem abgewinkelten integrierten Ausguss des Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Kanisters aus, der eine robuste Bauweise mit großer Standfläche und niedrigem Schwerpunkt für größere Stabilität aufweist. Der eingearbeitete Griff und eine Vertiefung im Boden sorgen für stabile Handhabung beim Anheben und Ausgießen während die Platz sparende, rechteckige Form limitierten Lagerraum optimal nutzt.
Mit PP-Schraubverschluss. Stabile, robuste Konstruktion für höchste Beanspruchung. Hohe Standfestigkeit durch grosse Standfläche und tiefliegenden Schwerpunkt. Langer, seitlich versetzter Ausguss für präzises Dosieren von Flüssigkeiten. Anhängender Verschluss kann nicht verloren gehen. Permanente Graduierung in Litern. Der Boden ist so konstruiert, dass er beim Ausgiessen einen zusätzlichen Halt bietet. Graduiert. Auslaufsicher.
Volumen: 10L
Verschluss: 53Bmm
Masse: 191/229/368mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 Bmm
Verschlusstyp Schraube
Farbe Weiß
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.5 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 38 mm
Abmessungen (L x B x H) 9.6 x 7.8 x 14.8 in. (246 x 199 x 376 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage, Transportation ​
Material HDPE
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Kanister
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.