Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Beschreibung
Gießen Sie Flüssigkeiten leicht und präzise mit dem abgewinkelten integrierten Ausguss des Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Kanisters aus, der eine robuste Bauweise mit großer Standfläche und niedrigem Schwerpunkt für größere Stabilität aufweist. Der eingearbeitete Griff und eine Vertiefung im Boden sorgen für stabile Handhabung beim Anheben und Ausgießen während die Platz sparende, rechteckige Form limitierten Lagerraum optimal nutzt.
- Integrierter Ausguss, der lang genug für genaues Ausgießen ist
- Der befestigte, weiße Verschluss aus Polypropylen 53B geht nicht verloren
- Durchgehende Einteilung in Schritten von 1 gal. und 5 l erleichtern das Dosieren.
- Graduiert/auslaufsicher†
Schraubverschluss aus weißem Polypropylen
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 5,3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 20 l |
Verschlussfarbe | Weiß |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 53 B |
Verschlusstyp | Schraube |
Farbe | Weiß |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,6 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 41 mm |
Mehr anzeigen |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.