Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen werden passend zu Nalgene Eng- und Weithalsflaschen gefertigt.
Marke:  Thermo Scientific™ 712151-0380
12.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10603452
  • 13.10 € / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Beschreibung
Setzen Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Enghalsflaschen und Weithalsflaschen auf Nalgene Enghalsflaschen und Weithalsflaschen.
  • Passen auf Nalgene Enghals- und Weithalsflaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
natürlich
HDPE
38 mm
Rund
Nalgene Enghals- und Weithalsflaschen
Flaschen-Ersatzverschlüsse
12
Eng
Ersatzkappe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt werden und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.