Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with 3 in. Sanitary Neck
Kann verwendet werden mit: Führen Sie aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenahmen in biopharmazeutischen Anwendungen durch. Farbe: Weiß
Marke:  Thermo Scientific™ 2630-0050
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10173921
  • 636.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Führen Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Sanitär-Ballonflaschen aus Polypropylen mit 3 Zoll-Sanitärflansch aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenentnahmen in biopharmazeutischen Anwendungen durch. Der verschweißte Sanitärflansch der Ballonflaschen ist einfach zu reinigen und ist nicht mit einem Schraubgewinde ausgestattet.
  • Vielseitig mit 3″ hygienischen Tri-Clover-Flanschen
  • Hygienisches Design mit weniger Oberflächen für Kontaminationen
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†
† Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
50 l
Weiß
379 mm
545 mm
Polypropylen
Ballonflasche mit Enghals
13 gal.
3 in.
Ballonflaschen mit 3 Zoll-Sanitärflansch
Für aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenahmen in biopharmazeutischen Anwendungen, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage
Griffe
1 Ea.
Nicht steril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.