Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Schnellverschlusshähne
GREENER_CHOICE
For Use With: Nalgene carboys
45.55 €
Spezifikation
Beschreibung Polypropylen-Schnellverschlusshähne
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 5/8 in. (inklusive Adapter für 1/4 oder 5/16 in. Schläuche)
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch 1.6 cm (Inklusive Adapter für 0.6 oder 0.8 cm Schläuche)
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene-Ballonflaschen
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10652561
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6422-0010
Hahn
45.55 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stop drips and keep your Nalgene carboys in service for years with these Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Quick-Action Replacement Spigots. Includes an HDPE tubing adapter which accepts tubing with 1/4 or 5/16 in. I.D for added versatility.
Features:
  • Spigot without tubing adapter accepts 5/8″ (1.6cm) I.D. tubing
  • Supplied with HDPE adapter for use with 1/4" or 5/16″ (0.6 or 0.8cm) tubing
Notes:
  • Disassemble spigot before autoclaving; tubing adapter is not autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen-Schnellverschlusshähne
1.6 cm (Inklusive Adapter für 0.6 oder 0.8 cm Schläuche)
Polypropylen
Hahn
5/8 in. (inklusive Adapter für 1/4 oder 5/16 in. Schläuche)
Nalgene-Ballonflaschen