Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Right-to-Understand Sicherheitsspritzflaschen mit international standardisierter Gefahrenkennzeichnung für aggressive Chemikalien (GHS, Globally Harmonized System).
Thermo Scientific™ Nalgene™ Right-to-Understand Spritzflaschen dienen der Vermeidung von Chemieunfällen im Labor. Die Flaschen sind gemäß international standardisierter Gefahrenkennzeichnung (GHS, Globally Harmonized System) gekennzeichnet.
Marke: Thermo Scientific™ 2428-0503
39.90 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
WARNUNG: Waschen Sie LDPE-Spritzflaschen von Hand und ausschließlich mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel. Spülen Sie die Flaschen gründlich mit Leitungswasser und abschließend mit destilliertem oder entionisiertem Wasser. Um ein Zerkratzen der Kunststoffoberfläche oder des Aufdrucks zu vermeiden, verwenden Sie keinesfalls scheuernde Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme. LDPE-Spritzflaschen sind NICHT autoklavierbar.
Beschreibung
Nalgene™ Right-to-Understand LDPE Spritzflaschen dienen der Vermeidung von chemischen Unfällen im Labor. Die Flaschen sind mit Angaben zur chemischen Identifizierung und sicheren Handhabung gemäß geltenden GHS-Vorschriften (GHS – Globally Harmonized System) für sekundäre Laborbehälter etikettiert. Die Spritzflaschen sind sofort für das Umfüllen gebräuchlicher Chemikalien aus Herstellerbehältern verwendbar. Durch ein Entlüftungsventil wird ein Nachtropfen oder Auslaufen verhindert.
- Die Flaschen bestehen aus hochwertigem Nalgene Material, das nur geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen aufweist und unter Laborbedingungen langfristig verwendbar ist
- Die aufgedruckte Sicherheitsinformation der Flasche entspricht in jeder Hinsicht der international standardisierten Gefahrenkennzeichnung (GHS, Globally Harmonized System). Um Unklarheiten zu vermeiden, befinden sich keine weiteren Systemkennzeichnungen auf den Flaschen.
- Farbcodiert zur einfachen und sofortigen Identifizierung der Chemikalie
- Fein geformte Spritzdüsen ermöglichen einen geraden Spritzstrahl für sicheres und punktgenaues Dispensieren.
- Belüftet, um eigenständiges Abgeben zu verhindern
- Verschluss und Steigrohrhalterung sind aus einem Stück hergestellt und ermöglichen eine gleichmäßige und auslaufsichere Anwendung.
Garantie: Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Spezifikation
16 oz., 500 ml | |
16 oz. | |
Mit Steigrohr und -halterung | |
24 | |
Grün | |
Entspricht den GHS-Etikettierungsrichtlinien | |
Nicht autoklavierbar | |
Eng | |
Sicherheitsspülflasche | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
500 ml | |
Naturfarben | |
LDPE | |
6 | |
Nein | |
Ja | |
Nein | |
Zylindrisch | |
Methanol | |
28 mm | |
Ja |