Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen, quadratisch (PP)
Vereinfachen Sie die Reinigung, das Befüllen und die Entnahme von Proben mit diesen platzsparenden, PPCO-Weithalsflaschen, die kontaktfrei, autoklavierbar und beständig gegen die meisten Säuren, Alkohole und Basen sind.
Marke: Thermo Scientific™ 2110-0006
32.93 EUR gültig bis 2025-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24373" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Platz im Labor mit dem quadratischen Design der Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratischen Weithalsflaschen aus Polypropylen-Copolymer. Weithalsöffnung zum einfachen Reinigen, Füllen und Entnehmen. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig auslaugbare und extrahierbare Substanzen.
Eigenschaften:- Beständig gegen Säuren, Alkohole und Basen
- Durchsichtige Flasche lässt den Flüssigkeitsstand erkennen
- Das quadratische Design bietet eine große Beschriftungsfläche
- Polypropylen-Verschlüsse ohne Einlage sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†, ohne das Risiko von Faltenbildung der Einlagen, die zu Undichtigkeiten führen und Lösungen kontaminieren können.
- Autoklavierbar
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen.
Spezifikation
175 ml (6 oz.) | |
6 oz. | |
Quadratische Weithalsflasche | |
1,1 in. | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
12 | |
Naturfarben, durchscheinend | |
Ja | |
Nein | |
Quadratisch | |
Quadratische Weithalsflasche | |
4 in. | |
Polypropylen | |
51 mm | |
Nein |
175 ml | |
Durchscheinend | |
2 Zoll | |
28 mm | |
72 | |
Unsteril | |
USP Klasse VI; FDA – 21 CFR | |
Autoklavierbar | |
Weit | |
102 mm | |
2,05 in. | |
Ohne Dichtungseinlage | |
38 mm | |
Schraubkappe |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt. b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.