Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ belüftete Unitary LDPE-Sicherheitsspritzflaschen
Halten Sie gefährliche flüchtige Flüssigkeiten vom Labortisch fern. Unitary Spritzflaschen verfügen über ein einzigartiges Belüftungssystem und eliminieren Steigrohrhalterungen und das damit verbundene Kontaminationsrisiko.
Marke: Thermo Scientific™ 2436-0501
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ belüftete Unitary LDPE/Sicherheitsspritzflaschen mit einzigartigem Belüftungssystem halten gefährliche flüchtige Flüssigkeiten vom Labortisch fern. Unitary Flaschen verhindern Kontaminationen beim Befüllen der Flasche; keine Steigrohre, die Kontaminationen vom Labortisch aufnehmen können. Beim Zusammendrücken der Spritzflasche wird ein starker und beständiger Flüssigkeitsstrahl abgegeben. Sie sind mit vier Farben, NFPA-Diamanten, GHS-konformen Gefahrensymbolen und chemischen Sicherheitsinformationen gekennzeichnet. Wählen Sie eine von sieben chemischen Kennzeichnungen.
- Aus LDPE mit PTFE-Membran
- Flasche und Steigrohr aus einem Stück geformt, damit beim Abnehmen des Verschlusses keine Spritzer entstehen und beim Füllen Kontaminationen verhindert werden
- Keine Steigrohrhalterung, damit von Oberflächen keine unerwünschten Chemikalien eingesogen werden
- Der einzigartige 38 mm große farbig gekennzeichnete Verschluss mit Belüftungsfilter ist tropfsicher
- Auslaufsicher†, bruchsicher, durchscheinend
- Robuste Verschlüsse aus Polypropylen (HDPE bei Natriumhypochlorit-Spritzflaschen)
- Farbiger Streifen an der Flasche stimmt mit Farbe des Verschlusses überein, damit Kreuzkontaminationen vermieden werden
- Beschriftet mit der Formel laut International Chemical Society (ICS) und der Nummer des Chemical Abstract Service (CAS), US-Codes und -Symbolen des Department of Transportation (DOT) und der National Fire Protection Association (NFPA) zur Handhabung von Chemikalien, Gefahren, und Lagerung der sechs am häufigsten verwendeten Chemikalien
Spezifikation
16 oz., 500 ml | |
16 oz. | |
RTK-Waschflasche | |
24 | |
Rot | |
Erfüllen den US-Standard OSHA zur Beschriftung von Chemikalienbehältern am Arbeitsplatz. | |
Nicht autoklavierbar | |
Eng | |
Spülflasche | |
Polypropylen | |
Nein |
500 ml | |
Durchscheinend | |
LDPE | |
4 | |
Ja | |
Ja | |
Nein | |
Zylindrisch | |
Aceton | |
Schraubverschluss |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt. b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.