Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL CN/UV254 HPTLC-Platte
Marke: Macherey-Nagel™ 811115
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Nano-SIL CN | |
60 Å | |
HPTLC-Platte | |
Steroide Hormone, Phenole, Konservierungsstoffe | |
∼500 m2/g | |
10 x 10 cm |
2 bis 10 μm | |
25 Pk. | |
UV254 | |
0.75 mL/g | |
0.2 mm |