Learn More
NARG1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen NARG1
Konzentration 0.29 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16862475
Unterlagen ansehen
Proteintech
23845-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16852475
Unterlagen ansehen
Proteintech
23845-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
N-alpha-acetyltransferase 15, NatA auxiliary subunit also known as gastric cancer antigen Ga19 (GA19), NMDA receptor-regulated protein 1 (NARG1), and Tbdn100 is a protein that in humans is encoded by the NAA15 gene.NARG1 is the auxiliary subunit of the NatA (Nalpha-acetyltransferase A) complex. This NatA complex can associate with the ribosome and catalyzes the transfer of an acetyl group to the Nalpha-terminal amino group of proteins as they emerge from the exit tunnel.
Spezifikation
Spezifikation
NARG1
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9BXJ9
80155
NARG1 Fusion Protein Ag20842
Primary
-20°C
NAA15
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Ga19, Gastric cancer antigen Ga19, N terminal acetyltransferase, NAA15, NARG1, NATH, Protein tubedown 1, TBDN100
NAA15
IgG
Antigen Affinity Chromatography