Learn More
Brand™ LDPE-Enghalsflaschen mit Kappe
Aus flexiblem, lichtdurchlässigem LDPE. BRAND™ Enghalsflaschen aus LDPE mit Deckel sind kostengünstig und vielseitig einsetzbar. In verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Brand™ 129448
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus flexiblem, lichtdurchlässigem LDPE.
- Preiswerte Mehrzweckflasche mit Verschluss.
- In verschiedenen Größen erhältlich.
Spezifikation
250 ml | |
Durchscheinend | |
Yes | |
140 mm | |
Mehrzweckflasche | |
Schraubkappe |
LDPE | |
GL 25 | |
Eng | |
Flasche | |
59 mm |