Learn More
Thermo Scientific™ National Einsätze für Fläschchen im Format 15 x 45 mm für 4 ml
Thermo Scientific™ National Fläschcheneinsätze bieten zahlreiche Optionen einschließlich konischem Glas, Polyspring und Pulled-Point.
Marke:  Thermo Scientific™ C4015-843
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10763226
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Fläschcheneinsätze bieten zahlreiche Optionen einschließlich konischem Glas, Polyspring und Pulled-Point.
  • Haben einen Nenn-Außendurchmesser von 6 oder 8 mm für 15 x 45 4-ml-Fläschchen
  • Deaktivierte Einsätze sind NSC-silanisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
C4015-843
1 ml
National
15 x 45 mm 4 ml-Fläschchen
Glas
Flachboden
Insert