Learn More
Thermo Scientific™ National Snap-It™ Verschlüsse für Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss im Format 12 x 32
Thermo Scientific™ National Snap-It-Verschlüsse lassen sich schnell und einfach an Target Snap-It-Fläschchen anbringen und wieder davon abnehmen.
Marke: Thermo Scientific™ C4011-50Y
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Snap-It-Verschlüsse lassen sich schnell und einfach an Target Snap-It-Fläschchen anbringen und wieder davon abnehmen.
- Bei den Verschlüssen sind keine Bördelwerkzeuge oder Decapper erforderlich
- Leicht auf Fläschchen aufzusetzen und abzunehmen
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
Spezifikation
C4011-50Y | |
Polyethylen | |
Einstückiges PE | |
11 mm |
Gelb | |
2 ml | |
National Snap-It |