Learn More
Thermo Scientific™ National Snap-It™ Verschlüsse für Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss im Format 12 x 32
Thermo Scientific™ National Snap-It-Verschlüsse lassen sich schnell und einfach an Target Snap-It-Fläschchen anbringen und wieder davon abnehmen.
Marke: Thermo Scientific™ C4011-53G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Snap-It-Verschlüsse lassen sich schnell und einfach an Target Snap-It-Fläschchen anbringen und wieder davon abnehmen.
- Bei den Verschlüssen sind keine Bördelwerkzeuge oder Decapper erforderlich
- Leicht auf Fläschchen aufzusetzen und abzunehmen
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
Spezifikation
Red/White/Red | |
Grün | |
2 ml | |
National Snap-It |
C4011-53G | |
PTFE, Silikon | |
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | |
11 mm |