Learn More
Saint Gobain Life Sciences Stopfen aus Naturkautschuk
Diese Stopfen aus elastischem Naturkautschuk sind flexibel und bieten eine vollständige Abdichtung und gute Adhäsion. Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ Stopfen aus Naturkautschuk sind bei normalem Einsatz im Labor gegen chemische Wirkstoffe beständig. Optimal für den Einsatz mit Pipetten, Fläschchen, Flaschen, Kolben oder Ballonflaschen.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 20302450
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11784528
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C (120 °C in feuchten Umgebungen)
  • DIN-Standard 18271
  • Grau-blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 mm
Blau
24 mm
Stopfen
50/Packung
18 mm
Naturkautschuk
24 D