Learn More
NBN Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1E11E10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | NBN |
---|---|
Klon | 1E11E10 |
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16829325
|
Proteintech
66980-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16819325
|
Proteintech
66980-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The NBN antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NBN. This antibody recognizes human antigen. The NBN antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
NBN | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
4683 | |
Primary |
1E11E10 | |
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG2a |