Learn More
NBR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen NBR1
Konzentration 0.42 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16815444
Unterlagen ansehen
Proteintech
16004-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16805444
Unterlagen ansehen
Proteintech
16004-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene was originally identified as an ovarian tumor antigen monitored in ovarian cancer. The encoded protein contains a B-box/coiled coil motif, which is present in many genes with transformation potential, but the function of this protein is unknown. This gene is located on a region of chromosome 17q21.1 that is in close proximity to tumor suppressor gene BRCA1. Three alternatively spliced variants encoding the same protein have been identified for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
NBR1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Non-human Primate, Mouse
P97432, Q14596, Q501R9
17966, 303554, 4077
NBR1 Fusion Protein Ag8652
Primary
-20°C
NBR1
0.42 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
1A1 3B, 1A13B, KIAA0049, M17S2, MIG19, NBR1, neighbor of BRCA1 gene 1, Next to BRCA1 gene 1 protein, Protein 1A1 3B
Nbr1
IgG
Antigen Affinity Chromatography