Learn More
NCS1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2F10C8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 67616-1-IG-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16820346
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The NCS1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NCS1. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The NCS1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
NCS1
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
2F10C8
Unconjugated
20 μL
23413
IgG2a