Learn More
NDUFB6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen NDUFB6
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16815504
Unterlagen ansehen
Proteintech
16037-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16805504
Unterlagen ansehen
Proteintech
16037-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Methylation of cytosine at CpG dinucleotides is a common feature of many higher eukaryotic genomes. Increasing evidence indicates that recruitement of histone deacetylase complexes by methyl-CpG-binding proteins (MeCP) is a major mechanism of methylated DNA silencing. P66, a zinc finger-containing protein is one of the components of the MeCP1 complex. P66 and p68, the two components of MeCP1 are different forms of the same zinc finger-containing protein and are conserved from C.elegans to humans. Homologs of p66 from different organisms revealed two highly conserved regions, CR1 and CR2. While CR1 is involved in the association of p66 with other MeCP1 components, CR2 plays an important role in targeting p66 and MBD3 to specific loci.
Spezifikation
Spezifikation
NDUFB6
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O95139, Q3UIU2
230075, 297990, 4712
NDUFB6 Fusion Protein Ag8908
Primary
-20°C
NDUFB6
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
B17, CI, CI B17, Complex I B17, NDUFB6
NDUFB6
IgG
Antigen Affinity Chromatography