Learn More
Nevirapin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15507729
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
CAS: 129618-40-2 | C15H14N4O | 266.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129618-40-2
Summenformel C15H14N4O
Molekulargewicht (g/mol) 266.3
InChI-Schlüssel NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nevirapine, viramune, bi-rg-587, viramune xr, nvp, birg587, 11-cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one, nevirapine usan:inn, unii-99dk7fvk1h, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one
PubChem CID 4463
ChEBI CHEBI:63613
IUPAC-Name 11-Cyclopropyl-4-methyl-5H-dipyrido[2,3-e
SMILES CC1=C2C(=NC=C1)N(C3=C(C=CC=N3)C(=O)N2)C4CC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nevirapine
Schmelzpunkt 247.0°C to 249.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 266.3
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nevirapine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.