Learn More
Nickelammoniumsulfat-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11448367
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
CAS: 7785-20-8 | H8N2NiO8S2·6H2O
Nickel ammonium sulfate hexahydrate is used as a nickel electrolyte for electroplating and as an analytical reagent. It is also used as a soil fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nickel-Ammoniumsulfat-Hexahydrat wird als Nickel-Elektrolyt für die Galvanisierung und als analytisches Reagenz verwendet. Es wird auch als Bodendünger verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7785-20-8
Summenformel H8N2NiO8S2·6H2O
MDL-Nummer MFCD00150260
Synonym Ammonium nickel sulfate hexahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Menge 500 g
Strukturformel Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,6501
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 394.99 (286.90 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.923