Learn More
Nickel-Chrom-Draht, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11308398
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
500 m
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11106-97-1
Summenformel CrNi
Molekulargewicht (g/mol) 110.69
MDL-Nummer MFCD00673110
InChI-Schlüssel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Chromium wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia.
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cr; 80:20 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 500 m
IUPAC-Name Chrom Nickel
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈6.6g/m
Form Draht