Learn More
Nickel-Kupferfolie, Legierung 400, 0.81 mm (0.032 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel Copper foil, Alloy 400 |
Namenshinweis | 0.81mm (0.032 in.) thick |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Ni:Cu; 67:33 wt% |
Menge | 150 x 150 mm |
Form | Folie |
MDL-Nummer | MFCD00801098 |