Learn More
Nickel-Gaze, 50 Mesh gewebt aus Draht mit 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11395197
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel gauze
Namenshinweis Woven from 0.05mm (0.002 in.) dia. wire
Menge 300 x 300 mm
Netzgröße 50 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Drahtgewebe