Learn More
Nickel(II)-carbonat (basisch)-Hydrat, Puratronic™, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Catalog No. p-7048537
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155775-31-8
Summenformel CH4Ni3O7
Molekulargewicht (g/mol) 304.12
MDL-Nummer MFCD00016262
InChI-Schlüssel ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Synonym nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
PubChem CID 86176052
IUPAC-Name Nickel(3+); Carbonat; Hydroxid; Hydrat
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel NiCO3·2Ni(OH)2·xH2O
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 304.18 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.996%
Güte Puratronic™